3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR9355-1G OR9355-250MG
APOSOR9355-1GEA 1975 NOK
APOSOR9355-1G APOSOR9355-250MG
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₁₇H₂₃BO₃
MW: 286,18 g/mol
Smeltepunkt: 239…242 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08056355
CAS-nummer: 459423-32-6