2-Chloro-3-pyridineboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (2-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Chloropyridine-3-boronic acid
OR9357-100G OR9357-25G OR9357-5G
APOSOR9357-100GEA 3725 NOK
APOSOR9357-100G APOSOR9357-25G APOSOR9357-5G
2-Chloro-3-pyridineboronic acid 96%
2-Chloro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Smeltepunkt: 121 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094997
CAS-nummer: 381248-04-0