Ethyl isopropyl sulphone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-(Ethylsulphonyl)propane
OR936236-25G
APOSOR936236-25GEA 1200 NOK
APOSOR936236-25G
Ethyl isopropyl sulphone 95%
Ethyl isopropyl sulphone
Formel: C₅H₁₂O₂S
MW: 136,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00050418
CAS-nummer: 4853-75-2