cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR936255-10G OR936255-1G OR936255-5G
APOSOR936255-10GEA 10900 NOK
APOSOR936255-10G APOSOR936255-1G APOSOR936255-5G
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 943-28-2