Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (2-Thiophenecarboxylato)copper(I), Copper(I) thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Copper(I) Salt, CuTC
OR936291-100G OR936291-25G
APOSOR936291-100GEA 1975 NOK
APOSOR936291-100G APOSOR936291-25G
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₅H₃CuO₂S
MW: 190,68 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02183524
CAS-nummer: 68986-76-5
FN: 3077
ADR: 9+EHS,III