4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR936362-25G
APOSOR936362-25GEA 2225 NOK
APOSOR936362-25G
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016536
CAS-nummer: 4919-37-3