N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-[N-(3-Chloropropyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
OR9364-1G OR9364-250MG
APOSOR9364-1GEA 5300 NOK
APOSOR9364-1G APOSOR9364-250MG
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₃BClNO₄S
Smeltepunkt: 243…245 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235065
CAS-nummer: 874219-48-4