Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl glutaryl chloride, Methyl 4-chloroformylbutyrate
OR936413-25G
APOSOR936413-25GEA 1700 NOK
APOSOR936413-25G
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 95%
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate
Formel: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000756
CAS-nummer: 1501-26-4