Tetramethylhydroquinone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR936609-100MG OR936609-1G OR936609-250MG
APOSOR936609-100MGEA 1800 NOK
APOSOR936609-100MG APOSOR936609-1G APOSOR936609-250MG
Tetramethylhydroquinone 95%
Tetramethylhydroquinone
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00045781
CAS-nummer: 527-18-4