2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR936870-1G OR936870-250MG
APOSOR936870-1GEA 9400 NOK
APOSOR936870-1G APOSOR936870-250MG
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide 95%
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 99071-55-3