Glycidyl stearate 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Stearic Acid Glycidyl Ester
OR937562-1G OR937562-25G OR937562-5G
APOSOR937562-1GEA 805 NOK
APOSOR937562-1G APOSOR937562-25G APOSOR937562-5G
Glycidyl stearate 90%
Glycidyl stearate
Formel: C₂₁H₄₀O₃
MW: 340,55 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00059110
CAS-nummer: 7460-84-6