Isoamyl acrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR937646-25G OR937646-5G
APOSOR937646-25GEA 4400 NOK
APOSOR937646-25G APOSOR937646-5G
Isoamyl acrylate 95%
Isoamyl acrylate
Formel: C₈H₁₄O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00053725
CAS-nummer: 4245-35-6