N-Allylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR937892-25G
APOSOR937892-25GEA 1650 NOK
APOSOR937892-25G
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008638
CAS-nummer: 589-09-3