Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Methyl-3-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-furoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Methyl-3-furoate
OR938025-1G OR938025-5G
APOSOR938025-1GEA 1800 NOK
APOSOR938025-1G APOSOR938025-5G
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate 95%
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate
Formel: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134327
CAS-nummer: 28921-35-9