2-Amino-2-oxazoline hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4,5-Dihydrooxazol-2-amine hydrochloride
OR938063-1G OR938063-5G
APOSOR938063-1GEA 3150 NOK
APOSOR938063-1G APOSOR938063-5G
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride 95%
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride
Formel: C₃H₆N₂O
MW: 122,55 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00060178
CAS-nummer: 375855-07-5