(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-1-Benzyl-3-cyanopyrrolidine
OR938474-1G OR938474-250MG
APOSOR938474-1GEA 7700 NOK
APOSOR938474-1G APOSOR938474-250MG
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09951967
CAS-nummer: 157528-56-8