3-Bromoindole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-1H-indole
OR938836-250MG OR938836-1G OR938836-100MG
APOSOR938836-250MGEA 19575 NOK
APOSOR938836-250MG APOSOR938836-1G APOSOR938836-100MG
3-Bromoindole 95%
3-Bromoindole
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1484-27-1