2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR938863-1G OR938863-250MG
APOSOR938863-1GEA 3500 NOK
APOSOR938863-1G APOSOR938863-250MG
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
Formel: C₉H₁₁N₃
Smeltepunkt: 220…23 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005597
CAS-nummer: 29096-75-1