4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9390-1G OR9390-500MG
APOSOR9390-1GEA 3400 NOK
APOSOR9390-1G APOSOR9390-500MG
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₆S
MW: 301,12 g/mol
Smeltepunkt: 270…276 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08056366
CAS-nummer: 871333-02-7