(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR939255-1G OR939255-5G
APOSOR939255-1GEA 0 NOK
APOSOR939255-1G APOSOR939255-5G
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Formel: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD14279165
CAS-nummer: 5632-84-8