Boc-D-N-Me-Phg-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-Boc-(R)-a-(methylamino)-benzeneacetic acid
OR939352-1G
APOSOR939352-1GEA 500 NOK
APOSOR939352-1G
Boc-D-N-Me-Phg-OH 97%
Boc-D-N-Me-Phg-OH
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,3 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07366768
CAS-nummer: 30925-12-3