(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-3-cyanophenylboronic acid, 5-Borono-2-chlorobenzonitrile
OR9397-1G OR9397-5G OR9397-10G
APOSOR9397-1GEA 270 NOK
APOSOR9397-1G APOSOR9397-5G APOSOR9397-10G
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
Formel: C₇H₅BClNO₂
MW: 181,382 g/mol
Smeltepunkt: 300…304 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08056360
CAS-nummer: 871332-95-5