8-Aminoquinoline-N-oxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR939750-1G OR939750-250MG
APOSOR939750-1GEA 3950 NOK
APOSOR939750-1G APOSOR939750-250MG
8-Aminoquinoline-N-oxide 95%
8-Aminoquinoline-N-oxide
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 92339-84-9