(+)-Limonene 1,2-epoxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (4R)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene
OR939871-100G OR939871-25G OR939871-10G
APOSOR939871-100GEA 4925 NOK
APOSOR939871-100G APOSOR939871-25G APOSOR939871-10G
(+)-Limonene 1,2-epoxide 95%
(+)-Limonene 1,2-epoxide
MW: 152,23 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 203719-54-4