5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR9402-1G OR9402-5G
APOSOR9402-1GEA 1700 NOK
APOSOR9402-1G APOSOR9402-5G
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Smeltepunkt: 93…96 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08056377
CAS-nummer: 871269-18-0