5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR9403-1G OR9403-5G
APOSOR9403-1GEA 1700 NOK
APOSOR9403-1G APOSOR9403-5G
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Smeltepunkt: 208…212 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08056376
CAS-nummer: 871269-15-7