5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR9404-1G OR9404-5G
APOSOR9404-1GEA 1700 NOK
APOSOR9404-1G APOSOR9404-5G
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Smeltepunkt: 90…94 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02919424
CAS-nummer: 428471-30-1