5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR9405-1G OR9405-5G
APOSOR9405-1GEA 1700 NOK
APOSOR9405-1G APOSOR9405-5G
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₂BrNO₃S
Smeltepunkt: 163…166 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06808833
CAS-nummer: 871269-16-8