5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR9406-1G
OR9406-5G
APOSOR9406-1GEA
1700
NOK
APOSOR9406-1G
APOSOR9406-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel:
C₉H₁₂BrNO₃S Smeltepunkt: 121…123 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD06003173 CAS-nummer: 717892-29-0 |