3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(Ethyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-[(N-Ethyl-N-methylamino)carbonyl]benzeneboronic acid
OR9416-1G OR9416-5G
APOSOR9416-1GEA 2075 NOK
APOSOR9416-1G APOSOR9416-5G
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207,04 g/mol
Smeltepunkt: 73…76 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08056369
CAS-nummer: 871333-07-2