3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9418-1G OR9418-10G OR9418-5G
APOSOR9418-1GEA 1400 NOK
APOSOR9418-1G APOSOR9418-10G APOSOR9418-5G
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₄S
MW: 255,10 g/mol
Smeltepunkt: 127…129 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07783851
CAS-nummer: 871329-61-2