4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Methyl-4-phenylbut-3-yn-2-ol
OR942808-5G
APOSOR942808-5GEA 1775 NOK
APOSOR942808-5G
4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol 95%
4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol
Formel: C₁₁H₁₂O
MW: 160,2100 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041572
CAS-nummer: 1719-19-3