(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: C-(4-Methylfurazan-3-yl)methylamine
OR943469-1G OR943469-250MG
APOSOR943469-1GEA 3950 NOK
APOSOR943469-1G APOSOR943469-250MG
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
Formel: C₄H₇N₃O
MW: 113,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07800291
CAS-nummer: 321392-83-0
FN: 2735
ADR: 8,III