2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR944134-1G OR944134-250MG
APOSOR944134-1GEA 6000 NOK
APOSOR944134-1G APOSOR944134-250MG
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine 95%
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine
Formel: C₈H₂₁NOSi
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18206132
CAS-nummer: 101711-55-1