4-Nitro-2-picoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methyl-4-nitropyridine
OR9449-1G OR9449-5G
APOSOR9449-1GEA 575 NOK
APOSOR9449-1G APOSOR9449-5G
4-Nitro-2-picoline
4-Nitro-2-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,1200 g/mol
Smeltepunkt: 42…44 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095077
CAS-nummer: 13508-96-8