4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9462-25MG
APOSOR9462-25MGEA 395 NOK
APOSOR9462-25MG
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,99 g/mol
Smeltepunkt: 104…109 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235084
CAS-nummer: 913835-27-5