1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR946666-1G OR946666-250MG
APOSOR946666-1GEA 1225 NOK
APOSOR946666-1G APOSOR946666-250MG
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₇H₁₃N₃
MW: 139,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11845713
CAS-nummer: 97421-13-1