4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (4-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9470-1G OR9470-5G
APOSOR9470-1GEA 1550 NOK
APOSOR9470-1G APOSOR9470-5G
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BClNO₃
MW: 241,4800 g/mol
Smeltepunkt: 169…171 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235077
CAS-nummer: 874460-03-4