2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR947349-10G OR947349-1G OR947349-5G
APOSOR947349-10GEA 6325 NOK
APOSOR947349-10G APOSOR947349-1G APOSOR947349-5G
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline
Formel: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,0751 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11841053
CAS-nummer: 532440-88-3