2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR948230-5G
APOSOR948230-5GEA 1500 NOK
APOSOR948230-5G
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClIN
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD13185454
CAS-nummer: 550347-54-1