5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methylpyridine-3-boronic acid
OR9489-1G OR9489-5G OR9489-10G
APOSOR9489-1GEA 270 NOK
APOSOR9489-1G APOSOR9489-5G APOSOR9489-10G
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂
MW: 136,95 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03428528
CAS-nummer: 173999-18-3