2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: (2-Chloro-5-formylphenyl)boronic acid
OR9492-1G OR9492-5G OR9492-25G
APOSOR9492-1GEA 270 NOK
APOSOR9492-1G APOSOR9492-5G APOSOR9492-25G
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BClO₃
MW: 184.3847 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06656269
CAS-nummer: 1150114-78-5
FN: 3261
ADR: 8 III