2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-hydroxymethylphenylboronic acid
OR9493-1G OR9493-5G OR9493-25G
APOSOR9493-1GEA 270 NOK
APOSOR9493-1G APOSOR9493-5G APOSOR9493-25G
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₃
MW: 186,4000 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06656270
CAS-nummer: 1003042-59-8