[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR949501-1G OR949501-250MG
APOSOR949501-1GEA 7975 NOK
APOSOR949501-1G APOSOR949501-250MG
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08690249
CAS-nummer: 859850-79-6