2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, (6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR9500-1G OR9500-5G
APOSOR9500-1GEA 270 NOK
APOSOR9500-1G APOSOR9500-5G
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₂
MW: 171,39 g/mol
Smeltepunkt: 180…183 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411564
CAS-nummer: 1003043-40-0