6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-5-methylopyridine-3-boronic acid, 6-Bromo-5-methyl-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Bromo-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR9501-1G OR9501-5G OR9501-25G
APOSOR9501-1GEA 270 NOK
APOSOR9501-1G APOSOR9501-5G APOSOR9501-25G
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BBrNO₂
MW: 215,84 g/mol
Smeltepunkt: 238…240 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08274468
CAS-nummer: 1003043-34-2