Diisopropyl fumarate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Fumaric Acid Diisopropyl Ester
OR950492-1G OR950492-5G
APOSOR950492-1GEA 270 NOK
APOSOR950492-1G APOSOR950492-5G
Diisopropyl fumarate 98%
Diisopropyl fumarate
Formel: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00545172
CAS-nummer: 7283-70-7