4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR950972-25G
APOSOR950972-25GEA 1900 NOK
APOSOR950972-25G
4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,5596 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00234069
CAS-nummer: 4994-86-9