4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Phenylthiazole-2-carboxylic acid
OR951137-1G OR951137-5G
APOSOR951137-1GEA 2650 NOK
APOSOR951137-1G APOSOR951137-5G
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂S
MW: 205,24 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00990415
CAS-nummer: 59020-44-9