2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR951175-1G OR951175-5G
APOSOR951175-1GEA 2400 NOK
APOSOR951175-1G APOSOR951175-5G
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00463165
CAS-nummer: 25141-58-6